Learn More
3-Desoxigalactosona (>90%), TRC
Código de producto. 30134241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134241 50 mg 50 miligramos
30136626 5 mg 5 miligramos
30004156 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23710050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4134-97-8
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo D-threo-Hexos-2-ulose, 3-deoxy-, D-threo-Hexosulose, 3-deoxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Deoxy-D-threo-hexos-2-ulose, 3-Deoxy-D-galactosone, 3-Deoxygalactosone, (4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-oxohexanal
Nombre IUPAC (4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-oxohexanal
SMILES [C@@H](CC(C=O)=O)([C@@H](CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-galactosone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Porcentaje de pureza >95%