Learn More
3'-Desoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456859 25 mg 25 miligramos
15446859 10 mg 10 miligramos
15466859 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65366.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.52€
    145.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 33.87€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-03-0
Fórmula molecular C10H13N5O3
Peso molecular (g/mol) 251.25
Número MDL MFCD00037998
Clave InChI OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Sinónimo cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Número UN UN2811
Beilstein 35194
Índice Merck 14,2529
Nombre IUPAC (2R,3R,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo