Learn More
3-Desoxi-D-manno-2-sal de amonio ácido octulosónico, TRC
Código de producto. 30358070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358070 10 mg 10 miligramos
30354591 50 mg 50 miligramos
30356823 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103404-70-2
Fórmula molecular C8 H14 O8 . H3 N
Peso molecular (g/mol) 255.22
Nombre IUPAC Azane; (4R,5R,6R,7R)-4,5,6,7,8-pentahidroxi-2-oxooctanoico
SMILES N.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-manno-2-octulosonic Acid, Ammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O8.H3N/c9-2-5(12)7(14)6(13)3(10)1-4(11)8(15)16;/h3,5-7,9-10,12-14H,1-2H2,(H,15,16);1H3/t3-,5-,6-,7-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0954
Porcentaje de pureza >95%