Learn More
Ácido 3-desoxi-D-glicero-D-galacto-2-nonulosónico, TRC
Código de producto. 30350992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30350992 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30350992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23950025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid
CAS 153666-19-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H16 O9
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9?/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 268.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0794
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.