Learn More
Ácido 3-desoxi-D-glicero-D-galacto-2-nonulosónico, TRC
Código de producto. 30349154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30349154 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30349154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23950010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid
CAS 153666-19-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H16 O9
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9?/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 268.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0794
Porcentaje de pureza >95