Learn More
Ácido 3-desoxi-D-glicero-D-galacto-2-nonulosónico, TRC
Código de producto. 30353480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30353480 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353480 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD23950050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid
CAS 153666-19-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H16 O9
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9?/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 268.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0794
Porcentaje de pureza >95