Learn More
3-Deoxi-D-glucosona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497489 5 mg 5 miligramos
15407499 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66223.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Frequently used as a reference for the analysis and detection of glucose degradation products and glycating agents. Also used for cross-linking studies as it readily reacts with protein amino groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Se utiliza frecuentemente como referencia para el análisis y la detección de productos de degradación de la glucosa y agentes glicantes
  • También se utiliza para estudios de entrecruzamiento ya que reacciona fácilmente con los grupos amino de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4084-27-9
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.141
Número MDL MFCD01723101
Clave InChI ZGCHLOWZNKRZSN-NTSWFWBYSA-N
Sinónimo 3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-glucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexos-2-ulose, d-3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexosulose, 3-deoxy-d-fructose, ccris 4272, 3-deoxy-2-ketoglucose, d-erythro-hexos-2-ulose, 3-deoxy, unii-exv5374vey
PubChem CID 114839
ChEBI CHEBI:60777
Nombre IUPAC (4S,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-oxohexanal
SMILES C(C(C(CO)O)O)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-glucosone
Color Amarillo
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in water,methanol or hot ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido