Learn More
3-Desoxi-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30179315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179315 50 mg 50 miligramos
30179167 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23904050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2490-91-7
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo D-ribo-Hexose, 3-deoxy-, 3-Deoxy-D-ribo-hexose, 3-Deoxy-D-glucose, 3-Deoxy-D-ribohexose, 3-Deoxyglucose, D-Glucose, 3-deoxy-, (2R,4S,5R)-2,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Nombre IUPAC (3R,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-D-glucose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685