Learn More
3-desoxi-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-D-fructose |
| CAS | 6196-57-2 |
| Fórmula molecular | C6H12O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | D-erythro-2-Hexulose, 3-deoxy- (9CI), D-erythro-Hexulose, 3-deoxy- (7CI,8CI), 3-Deoxy-D-fructose, 3-Deoxy-D-erythro-2-hexulose, (4S,5R)-1,4,5,6-Tetrahydroxyhexan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h5-8,10-11H,1-3H2/t5-,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |