Learn More
Sal de calcio del ácido 3-desoxi-D-arabino-hexónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 79580-64-6 |
| Fórmula molecular | C12H24CaO12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | NSC 71039, 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H12O6.Ca/c2*7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12;/h2*3-5,7-10H,1-2H2,(H,11,12);/t2*3-,4-,5+;/m00./s1 |
| SMILES | OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.[Ca] |
| Nombre IUPAC | y sal de calcio del ácido (2S,4S,5R)-2,4,5,6-tetrahidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 400.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.09 |