Learn More
Sal disódica de 3'-desoxi-3'-fluorotimidina-5'-monofosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Deoxy-3'-fluorothymidine-5'-monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 1316845-74-5 |
| Fórmula molecular | C10H12FN2Na2O7P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3'-Deoxy-3'-fluoro-5'-thymidylic Acid Disodium, 2',3'-Dideoxy-3'-fluoro-5- methyluridine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Disodium, 3'-Deoxy-3'-fluorothymidine Monophosphate Disodium, 3'-Fluoro-3'-deoxythymidine Monophosphate Disodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14FN2O7P.2Na/c1-5-3-13(10(15)12-9(5)14)8-2-6(11)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,12,14,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O2)C(=O)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 368.16 |