Learn More
3'-Desoxi-3'-Timidina fluoro, TRC
Código de producto. 30359239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359239 250 mg 250 miligramos
30361821 50 mg 50 miligramos
30357911 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD235475250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25526-93-6
Fórmula molecular C10H13FN2O4
Peso molecular (g/mol) 244.22
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxy-3'-fluoro Thymidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1