Learn More
3-Desoxi-3-fluoro-D-xilosa (10 % p/p en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30351132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30351132 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30351132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2351705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose
CAS 14537-01-0
Fórmula molecular C5H9FO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3-Fluoro-3-Deoxy-D-Xylofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9FO4/c6-3-2(1-7)10-5(9)4(3)8/h2-5,7-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H]1F
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-4-fluoro-5-(hidroximetil)oxolano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 152.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0485
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 %