Learn More
3-Desoxi-3-fluoro-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose |
| CAS | 14049-03-7 |
| Fórmula molecular | C6 H11 F O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | D-Glucose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose, 3-Fluoro-3-deoxy-D-glucose, 3-Fluorodeoxyglucose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11FO5/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](F)[C@@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5R)-3-fluoro-2,4,5,6-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 182.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0591 |