Learn More
3-Desoxi-3-fluoro-D-glucosa-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose-1-13C |
| CAS | 478518-97-7 |
| Fórmula molecular | C513CH11FO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Fluorodeoxyglucose-1-13C, 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose-1-13C |
| SMILES | OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 183.14 |