Learn More
3-Desoxi-3-fluoro-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose |
| CAS | 52904-86-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 F O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | D-Galactose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5S,6R)-4-fluoro-6-(hidroximetil)oxano-2,3,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0591 |