Learn More
3-Desoxi-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-galactofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-galactofuranose |
| CAS | 22435-76-3 |
| Fórmula molecular | C12H19FO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha-D-3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-galactofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, alpha-D-Galactofuranose Derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19FO5/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8-,9+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OCC(O1)[C@@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2F |
| Nombre IUPAC | (3aR,5S,6S,6aS)-5-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)-6-fluoro-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1217 |