Learn More
3-Deoxi-1,2:5,6-di-O-isopropilideno-Alfa-D-glucofuranosa, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O5/c1-11(2)13-6-9(16-11)7-5-8-10(14-7)17-12(3,4)15-8/h7-10H,5-6H2,1-4H3 |