Learn More
3-Desoxi-1,2,4,6-tetra-O-acetil-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30349929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349929 250 mg 250 miligramos
30363037 50 mg 50 miligramos
30356909 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD278775250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5040-09-5
Fórmula molecular C14 H20 O9
Peso molecular (g/mol) 332.3
Nombre IUPAC [(2R,3S,5R)-3,5,6-triacetiloxioxixan-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxy-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-6-13-11(20-8(2)16)5-12(21-9(3)17)14(23-13)22-10(4)18/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1107