Learn More
3-desmetil tiocolchicina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Demethyl Thiocolchicine-d3 |
| CAS | 1246818-03-0 |
| Fórmula molecular | C21H20D3NO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-d3, 2-Demethylthio-colchicine-d3, 3-Demethylthiocolchicine-d3, 3-Desmethylthiocolchicine-d3, 3-O-Demethylthiocolchicine-d3, NSC 361792-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO5S/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(26-2)21(27-3)19(12)13-6-8-18(28-4)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C1C=C([C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)CCC2=C3C(OC)=C(OC)C(O)=C2)C3=CC=C1SC |
| Peso molecular (g/mol) | 404.49 |