Learn More
3-Demetil Colchicina, TRC
Código de producto. 30005733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005733 100 mg 100 miligramos
30011330 50 mg 50 miligramos
30003287 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7336-33-6
Fórmula molecular C21 H23 N O6
Peso molecular (g/mol) 385.41
Sinónimo N-[(7S,12aRa)-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Colchicine, 2-demethyl- (6CI,7CI), Colchicine, O3-demethyl- (8CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., 3-Demethyl-(-)-colchicine, 3-Demethylcolchicine, 3-Desmethylcolchicine, O3-Demethylcolchicine
Nombre IUPAC N-[(7S)-3-hidroxi-1,2,10-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(O)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Demethyl Colchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-18(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1525
Porcentaje de pureza >95%