Learn More
3-deshidroxisalbutamol, TRC
Código de producto. 30367007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30367007 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23053010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol
CAS 18910-68-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H21 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methyl-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-methyl- (8CI), α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methylbenzenemethanol, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol, Salbutamol Sulphate Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO2/c1-9-7-10(5-6-11(9)15)12(16)8-14-13(2,3)4/h5-7,12,14-16H,8H2,1-4H3
SMILES Cc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 223.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1572
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.