Learn More
3-deshidroxi ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Dehydroxy Ezetimibe |
| CAS | 204589-58-2 |
| Fórmula molecular | C24 H21 F2 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, (3R-trans)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-Azetidinone, Ezetimibe 3-Dehydroxy Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO2/c25-18-8-4-16(5-9-18)2-1-3-22-23(17-6-14-21(28)15-7-17)27(24(22)29)20-12-10-19(26)11-13-20/h4-15,22-23,28H,1-3H2/t22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCCc3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[3-(4-fluorofenil)propil]-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 393.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.154 |