Learn More
3-Clortalidona Deshidroxi, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Dehydroxy Chlorthalidone |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0179 |