Learn More
3-Deshidroxi-3-oxo-4,5-dihidrooxazepam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-benzodiazepine-2,3-dione |
| CAS | 19554-95-1 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-1,4-Benzodiazepine-2,3-dione, 7-chloro-4,5-dihydro-5-phenyl- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 7-Chloro-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione (ACI), (5RS)-7-Chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMILES | Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-5-fenil-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0509 |