Learn More
3'-Deshidroluteína (~90%), TRC
Product Code. 30012121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30012121 2.5 mg 2.50 miligramo
30009887 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012121 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2297552.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23984-55-6
Fórmula molecular C40H54O2
Peso molecular (g/mol) 566.86
Sinónimo (3R,6'R)-3-Hydroxy-β,ε-caroten-3'-one, all-trans-3-Hydroxy-α-caroten-3'-one, 3'-Oxolutein, Philosamiaxanthin, all-trans-Philosamiaxanthin;
SMILES O=C1CC(C)(C)[C@@H](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(/C=C/C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C)C(C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3'-Dehydrolutein
Cantidad 2.5 mg