Learn More
(-)-3-Ácido Shicímico Dehidro, TRC
Código de producto. 30135164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135164 25 mg 25 miligramos
30133565 100 mg 100 miligramos
30003612 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23047525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2922-42-1
Fórmula molecular C7 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 172.14
Nombre IUPAC (4S,5R)-4,5-dihidroxi-3-oxociclohexeno-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-3-Dehydroshikimic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0372
Porcentaje de pureza >95%