Learn More
3-Dehidro retinal, TRC
Código de producto. 30365214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365214 5 mg 5 miligramos
30364156 10 mg 10 miligramos
30349147 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2300755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 472-87-7
Fórmula molecular C20H26O
Peso molecular (g/mol) 282.42
Sinónimo (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal, trans-3-Dehydroretinal, Dehydroretinaldehyde, Retinene 2, Vitamin A2 Aldehyde
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenal
SMILES CC1=C(C(CC=C1)(C)C)/C=C/C(=C/C=C/C(=C/C=O)/C)/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dehydro Retinal
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6-13,15H,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1984