Learn More
3-Decin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435776 5 g 5 g
11399489 1 g 1 g
11445776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20837.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol
3-Decyn-1-ol may be used in the following studies, as a starting material in the synthesis of 3?-deoxyribolactones, as a starting material in the synthesis of (Z)-3-decen-1-ol by hydrogenation over P-2 nickel and as a reagent in the synthesis of methyl 9-decynoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-decin-1-ol se puede utilizar en los siguientes estudios como material de partida en la síntesis de 3′-desoxirimolactonas, como material de partida en la síntesis de (Z)-3-decen-1-ol por hidrogenación sobre P-2 níquel y como reactivo en la síntesis de 9-decinoato de metilo.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,21 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51721-39-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00040917
Clave InChI YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
PubChem CID 103940
Nombre IUPAC Dic-3-in-1-ol
SMILES CCCCCCC#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Decyn-1-ol
Densidad 0.871
Punto de ebullición 129°C to 130°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Beilstein 1750909
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%