Learn More
3-Cloruro Sertralina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17972495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972495 25 mg 25 miligramos
17944475 50 mg 50 miligramos
17963615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22665025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79646-00-7
Fórmula molecular C17H19Cl2N
Peso molecular (g/mol) 308.25
Sinónimo (1S-cis)-4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine Hydrochloride;
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(4-clorofenilo)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES CN[C@H]1CC[C@H](C2=CC=CC=C12)C3=CC=C(C=C3)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dechloro Sertraline Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0895