Learn More
3-Decloro-4-cloro Lamotrigina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| CAS | 38943-76-9 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl2 N5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16) |
| SMILES | Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 6-(2,4-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 256.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0079 |