Learn More
3-Diciembre-2-uno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30310937 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30310937 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA12096250
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Decen-2-one
CAS 10519-33-2
Nombres de analitos o componentes 3-Decen-2-one
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
SMILES CCCCCC\C=C\C(=O)C
Nombre IUPAC (E)-Dic-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 154.2493
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358 g/mol