Learn More
3-Decen-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11439526 25 g 25 g
11429526 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11439526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19256.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10519-33-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00015700
Clave InChI JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo 3-decen-2-one, heptylidene acetone, oenanthylidene acetone, e-3-decen-2-one, unii-z22804bqxd, 3e-dec-3-en-2-one, e-dec-3-en-2-one, dec-3-en-2-one, fema no. 3532, enanthylidene acetone
PubChem CID 5363233
Nombre IUPAC (E)-Dic-3-en-2-ona
SMILES CCCCCCC=CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Decen-2-one
Densidad 0.84
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%