Learn More
3-Decanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421157 25 g 25 g
11411157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24141.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1565-81-7 | C10H22O | 158.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1565-81-7
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00021956
Clave InChI ICEQLCZWZXUUIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-decanol, heptyl ethyl carbinol, ethyl heptyl carbinol, 3-decanol, r, 3-decanol, s, fema no. 3605, 3-decyl alcohol, ethylheptylcarbinol, deca-8-yl alcohol, acmc-20mxdt
PubChem CID 519158
Nombre IUPAC Decan-3-ol
SMILES CCCCCCCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Decanol
Densidad 0.83
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 25 g
Beilstein 1719658
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 97%