Learn More
3-Deazaneplanocina A Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008547 5 mg 5 miligramos
30006005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2017505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120964-45-6
Fórmula molecular C12 H14 N4 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 298.73
Nombre IUPAC (1S,2R,5R)-5-(4-aminoimidazo[4,5-c]piridina-1-il)-3-(hidroximetilciclopent-3-ene-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.Nc1nccc2c1ncn2[C@@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deazaneplanocin A Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Sinónimo (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-3-cyclopentene-1,2-diol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0833