Learn More
3-Deazaneplanocin A hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
3-Deazaneplanocin A hydrochloride (DZNep hydrochloride) is a potent histone methyltransferase EZH2 inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochlorideis a potent S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deazaneplanocin A hydrochloride |
| CAS | 120964-45-6 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H15ClN4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | DZNep hydrochloride NSC 617989 hydrochloride 3-Deazaneplanocin hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (167.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)C(CO)=C[C@H]1N2C=NC3=C2C=CN=C3N.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 298.73 |
| Mostrar más |