Learn More
3-Deazaadenosine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473439 1 mg 1 miligramo
16442688 5 mg 5 miligramos
16430479 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473439 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013332A
MedChemExpress 3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM; 3-Deazaadenosine has anti-inflammatory, anti-proliferative and anti-HIV activity.
3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Deazaadenosine hydrochloride
CAS 86583-19-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15ClN4O4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (137.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=C3)N=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 302.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus