Learn More
3-Deaza Adenosina, TRC
Código de producto. 30366437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366437 10 mg 10 miligramos
30364304 5 mg 5 miligramos
30353079 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD20087510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6736-58-9
Fórmula molecular C11 H14 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 266.25
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]piridina-1-il)-5-(hidroximetil)oxolana-3,4-diol
SMILES Nc1nccc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deaza Adenosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1015