Learn More
3-desacetilsalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deacetylsalannin |
| CAS | 1110-56-1 |
| Fórmula molecular | C32 H42 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Desacetyl salannin, (2aR,3R,5S,5aR,6R,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-3-hydroxy-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2s,4,5,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c-dodecahydro-2H,3H-cyclopenta[d]naphtho[2,3-b:1,8-b'c']difuran-5-yl (2E)-2-methylbut-2-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H42O8/c1-8-16(2)29(35)40-23-13-22(33)30(4)15-38-26-27(30)31(23,5)21(12-24(34)36-7)32(6)25-17(3)19(18-9-10-37-14-18)11-20(25)39-28(26)32/h8-10,14,19-23,26-28,33H,11-13,15H2,1-7H3/b16-8+/t19-,20-,21-,22-,23+,26-,27+,28-,30-,31+,32-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@]3(C)CO[C@@H]([C@H]4O[C@@H]5C[C@H](C(=C5[C@@]14C)C)c6cocc6)[C@H]23)OC(=O)\C(=C\C)\C |
| Nombre IUPAC | [(1R,2S,4R,6R,9R,10R,11R,12S,14R,15R,18R)-6-(furan-3-il)-14-hidroxi-10-(2-metoxi-2-oxoetil)-7,9,11,15-tetrametil-3,17-dioxapentaciclo[9.6.1.02,9.04,8.015,18]octadec-7-en-12-il] (E)-2-metilbut-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 554.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.288 |