Learn More
Scientific Industries Accesorio para agitador orbital 3-D
Descripción
- El accesorio para agitador orbital 3-D proporciona una mezcla suave y exhaustiva de platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos
- Se mueve en un ángulo de 5° a través de una rotación de 360°, lo que proporciona una combinación de movimientos verticales y horizontales
- Ideal para aplicaciones como tinción/bloqueo de geles y manchas, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más
- Para su uso con Roto-Shake Genie o Enviro-Genie
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 1 kg |
| Ángulo de inclinación | 5° |
| Rotación | 360° |
| Admite | Platos, matraces, vasos de precipitados y recipientes abiertos |
| Tipo de producto | Accesorio para agitador orbital 3-D |
| Peso (imperial) | 3 lb |
| Peso (métrico) | 1,4 kg |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción/bloqueo de geles y blots, lavado de muestras, preparación de resina de polímero y mucho más |
| Para utilizar con (equipo) | Roto-Shake Genie |
| Mostrar más |