Learn More
3-Cisteinilacetaminofén Sal de Ácido Trifluoroacético, TRC
Código de producto. 30010861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010861 2.5 mg 2.50 miligramo
30009016 1 mg 1 miligramo
30011457 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9947502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331891-93-0
Fórmula molecular C11 H14 N2 O4 S . C2 H F3 O2
Peso molecular (g/mol) 384.33
Sinónimo 3-Cysteinylacetaminophen Tfa Salt
Nombre IUPAC (2R)-3-(5-acetamido-2-hidroxifenil)sulfanilo-2-aminopropanoico; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(SC[C@H](N)C(=O)O)c1.OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O4S.C2HF3O2/c1-6(14)13-7-2-3-9(15)10(4-7)18-5-8(12)11(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,15H,5,12H2,1H3,(H,13,14)(H,16,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.0603
Porcentaje de pureza >95%