Learn More
Ácido 3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488696 5 g 5 g
15498696 250 mg 250 miligramos
15478696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64098.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162401-62-9 | C12H12F2O4 | 258.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162401-62-9
Fórmula molecular C12H12F2O4
Peso molecular (g/mol) 258.221
Número MDL MFCD04621687
Clave InChI IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy, roflumilast intermediate, roflumilast intermediate b, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoicacid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy 4-difluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 2394006
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 11413145
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido