Learn More
Ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050465 100 mg 100 miligramos
30049364 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050465 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3618.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
CAS 162401-62-9
Nombres de analitos o componentes 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H12 F2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, Roflumilast Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico
Peso molecular (g/mol) 258.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0704 g/mol