Learn More
Ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 162401-62-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H12 F2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, Roflumilast Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(ciclopropilmetoxi)-4-(difluorometoxi)benzoico |
| Mostrar más |