Learn More
3-(Ciclopropilcarbamoil)Fenilborónico (>90%), TRC
Código de producto. 30366021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366021 50 mg -
30367512 25 mg -
30354901 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99150350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850567-23-6
Fórmula molecular C10H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 205.02
Sinónimo B-[3-[(Cyclopropylamino)carbonyl]phenyl]boronic Acid, 3-(Cyclopropylaminocarbonyl)benzeneboronic Acid, 3-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic Acid
Nombre IUPAC [3-(ciclopropilcarbamoil)fenilo] ácido borónico
SMILES OB(O)c1cccc(c1)C(=O)NC2CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12BNO3/c13-10(12-9-4-5-9)7-2-1-3-8(6-7)11(14)15/h1-3,6,9,14-15H,4-5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.091