Learn More
Éster metílico del ácido 3-ciclopropil-3-oxopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32249-35-7 |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)acetate, beta-Oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)C1CC1 |
| Nombre IUPAC | 3-ciclopropil-3-oxopropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.063 |