Learn More
3-ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 199125-21-8 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-7(10)4-6(8-9)5-2-3-5/h4-5,10H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cn1nc(cc1O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 5-ciclopropil-2-metilpirazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0793 |