Learn More
3-Ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine |
| Nombre IUPAC | 5-ciclopropil-2-metilpirazol-3-amina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |