Learn More
3-Ciclopropil-1-(2-fluoro-4-iodofenilo)-5-hidroxi-6,8-dimetilpiridito [2,3-d]pirimidina-2,4,7-triona, TRC
Código de producto. 30180414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180414 1 g 1 g
30179791 500 mg 500 miligramos
30179981 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7436801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871700-24-2
Fórmula molecular C18 H15 F I N3 O4
Peso molecular (g/mol) 483.23
Sinónimo Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione, GSK 1375981A
Nombre IUPAC 3-ciclopropil-1-(2-fluoro-4-iodofenilo)-5-hidroxi-6,8-dimetilpiridito[2,3-d]pirimidina-2,4,7-triona
SMILES CN1C(=O)C(=C(O)C2=C1N(C(=O)N(C3CC3)C2=O)c4ccc(I)cc4F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15FIN3O4/c1-8-14(24)13-15(21(2)16(8)25)23(12-6-3-9(20)7-11(12)19)18(27)22(17(13)26)10-4-5-10/h3,6-7,10,24H,4-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.0091