Learn More
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopentylpropionyl Chloride |
| CAS | 104-97-2 |
| Fórmula molecular | C8H13ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-ciclopentilpropionilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0655 |